2-Fluoro-p-toluonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5912-100G PC5912-25G PC5912-5G
APOSPC5912-100GEA 246 EUR
APOSPC5912-100G APOSPC5912-25G APOSPC5912-5G
2-Fluoro-p-toluonitrile 98%
2-Fluoro-p-toluonitrile
Formule: C₈H₆FN
Smeltpunt: 52…53 °C
Vlampunt: 80 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094311
CAS nummer: 85070-67-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable