3-Fluoro-5-methylbenzaldehyde 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Fluoro-5-tolualdehyde, 5-Fluoro-m-tolylaldehyde, 5-Fluoro-m-tolualdehyde
PC5917-1G PC5917-25G PC5917-5G
APOSPC5917-1GEA 38 EUR
APOSPC5917-1G APOSPC5917-25G APOSPC5917-5G
3-Fluoro-5-methylbenzaldehyde 99%
3-Fluoro-5-methylbenzaldehyde
Formule: C₈H₇FO
MW: 138.14 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094315
CAS nummer: 189628-39-5