5-Fluoro-m-toluidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Fluoro-5-methylaniline
PC5923-1G PC5923-5G PC5923-25G
APOSPC5923-1GEA 22 EUR
APOSPC5923-1G APOSPC5923-5G APOSPC5923-25G
5-Fluoro-m-toluidine 97%
5-Fluoro-m-toluidine
Formule: C₇H₈FN
MW: 125.14 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00077538
CAS nummer: 52215-41-5