2-Bromo-5-chloro-3-fluoropyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5924-1G PC5924-5G
APOSPC5924-1GEA 22 EUR
APOSPC5924-1G APOSPC5924-5G
2-Bromo-5-chloro-3-fluoropyridine
2-Bromo-5-chloro-3-fluoropyridine
Formule: C₅H₂BrClFN
MW: 210.44 g/mol
Kookpunt: 77…78 °C/7mmHg
Smeltpunt: 28…30 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11044268
CAS nummer: 514797-97-8