4-Cyano-3-fluorobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5929-1G PC5929-5G
APOSPC5929-1GEA 22 EUR
APOSPC5929-1G APOSPC5929-5G
4-Cyano-3-fluorobenzoic acid
4-Cyano-3-fluorobenzoic acid
Formule: C₈H₄FNO₂
Smeltpunt: 160…163 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094324
CAS nummer: 176508-81-9