2-Fluoro-4-methylbenzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Fluoro-p-tolylaldehyde, 2-Fluoro-4-tolualdehyde, 2-Fluoro-p-tolualdehyde
PC5933-1G PC5933-5G PC5933-10G
APOSPC5933-1GEA 22 EUR
APOSPC5933-1G APOSPC5933-5G APOSPC5933-10G
2-Fluoro-4-methylbenzaldehyde 95%
2-Fluoro-4-methylbenzaldehyde
Formule: C₈H₇FO
Kookpunt: 91…92 °C/14mmHg
Dichtheid: 0,95 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 84 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094325
CAS nummer: 146137-80-6