2-Fluoro-4-methylbenzenesulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC5941-25G PC5941-5G PC5941-100G
APOSPC5941-25GEA 233 EUR
APOSPC5941-25G APOSPC5941-5G APOSPC5941-100G
2-Fluoro-4-methylbenzenesulphonyl chloride
2-Fluoro-4-methylbenzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₆ClFO₂S
Smeltpunt: 42…44 °C
Vlampunt: 110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094330
CAS nummer: 518070-29-6
UN: 3265
ADR: 8,III