2'-Fluoro-4'-methylacetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(2-Fluoro-4-methylphenyl)ethanone
PC5942-1G PC5942-5G
APOSPC5942-1GEA 30.8 EUR
APOSPC5942-1G APOSPC5942-5G
2'-Fluoro-4'-methylacetophenone
2'-Fluoro-4'-methylacetophenone
Formule: C₉H₉FO
MW: 152.17 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094331
CAS nummer: 29427-48-3