2-Fluoro-p-cresol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Fluoro-4-methylphenol, 1-Fluoro-2-hydroxy-5-methylbenzene
PC5944-5G PC5944-100G PC5944-25G
APOSPC5944-5GEA 24.9 EUR
APOSPC5944-5G APOSPC5944-100G APOSPC5944-25G
2-Fluoro-p-cresol
2-Fluoro-p-cresol
Formule: C₇H₇FO
MW: 126.13 g/mol
Kookpunt: 172…174 °C
Dichtheid: 1.155 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 67 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094332
CAS nummer: 452-81-3