Ethyl-4,4-difluoroacetoacetate 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5945-100G PC5945-25G PC5945-500G
APOSPC5945-100GEA 76 EUR
APOSPC5945-100G APOSPC5945-25G APOSPC5945-500G
Ethyl-4,4-difluoroacetoacetate 96%
Ethyl-4,4-difluoroacetoacetate
Formule: C₆H₈F₂O₃
Kookpunt: 162 °C
Dichtheid: 1,2418 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039277
CAS nummer: 352-24-9
EINECS: 206-519-0
UN: 1993
ADR: 3,III