1-Ethynyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3',5'-Bis(trifluoromethyl)phenylacetylene
PC5951-1G PC5951-25G PC5951-5G
APOSPC5951-1GEA 22 EUR
APOSPC5951-1G APOSPC5951-25G APOSPC5951-5G
1-Ethynyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene 99%
1-Ethynyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Formule: C₁₀H₄F₆
Kookpunt: 147…148 °C
Dichtheid: 1,346 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 44 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01861850
CAS nummer: 88444-81-9
UN: 1993
ADR: 3,III