1-Fluoro-4-ethynylbenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC5955-1G PC5955-25G PC5955-5G
APOSPC5955-1GEA 22 EUR
APOSPC5955-1G APOSPC5955-25G APOSPC5955-5G
1-Fluoro-4-ethynylbenzene 98%
1-Fluoro-4-ethynylbenzene
Formule: C₈H₅F
Kookpunt: 55…56 °C/40mmHg
Smeltpunt: 27…28 °C
Dichtheid: 1,048 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 29 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00168823
CAS nummer: 766-98-3
UN: 1325
ADR: 4.1,II