1-Fluoro-3-ethynylbenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (3-Fluorophenyl)ethyne, 3-Fluorophenylacetylene, (3-Fluorophenyl)acetylene, 1-Ethynyl-3-fluorobenzene
PC5956-100G PC5956-25G PC5956-5G
APOSPC5956-100GEA 211 EUR
APOSPC5956-100G APOSPC5956-25G APOSPC5956-5G
1-Fluoro-3-ethynylbenzene 98%
1-Fluoro-3-ethynylbenzene
Formule: C₈H₅F
Kookpunt: 132 °C
Dichtheid: 1,039 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03093798
CAS nummer: 2561-17-3
UN: 1993
ADR: 3,III