1-Fluoro-2-ethynylbenzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5957-5G PC5957-1G PC5957-25G
APOSPC5957-5GEA 35.1 EUR
APOSPC5957-5G APOSPC5957-1G APOSPC5957-25G
1-Fluoro-2-ethynylbenzene 97%
1-Fluoro-2-ethynylbenzene
Formule: C₈H₅F
Kookpunt: 150 °C
Dichtheid: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 37 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00799540
CAS nummer: 766-49-4
UN: 1993
ADR: 3,III