Dimethyl (3,3-Difluoro-2-oxoheptyl)phosphonate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5961-1G PC5961-5G
APOSPC5961-1GEA 0 EUR
APOSPC5961-1G APOSPC5961-5G
Dimethyl (3,3-Difluoro-2-oxoheptyl)phosphonate 97%
Dimethyl (3,3-Difluoro-2-oxoheptyl)phosphonate
Formule: C₉H₁₇F₂O₄P
Kookpunt: 108…110 °C/0,4mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11707108
CAS nummer: 50889-46-8