2,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC5967-25G PC5967-5G
APOSPC5967-25GEA 312 EUR
APOSPC5967-25G APOSPC5967-5G
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₉H₆F₆O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00799484
CAS nummer: 302911-97-3