2,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
PC5969-1G
PC5969-25G
PC5969-5G
APOSPC5969-1GEA
22
EUR
APOSPC5969-1G
APOSPC5969-25G
APOSPC5969-5G
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule:
C₉H₅BrF₆ Kookpunt: 176 °C Dichtheid: 1,674 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 91 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00799485 CAS nummer: 302911-98-4 UN: 3265 ADR: 8,II |