(Perfluoro-n-decyl)ethane 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5969M-100MG PC5969M-1G PC5969M-250MG
APOSPC5969M-100MGEA 104 EUR
APOSPC5969M-100MG APOSPC5969M-1G APOSPC5969M-250MG
(Perfluoro-n-decyl)ethane 97%
(Perfluoro-n-decyl)ethane
Formule: C₁₂H₅F₂₁
Kookpunt: 90 °C/20mmHg
Dichtheid: 1,703 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236699
CAS nummer: 154478-87-2