(2,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5973-1G PC5973-5G
APOSPC5973-1GEA 176 EUR
APOSPC5973-1G APOSPC5973-5G
(2,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(2,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formule: (C₆H₃(CF₃)₂)OCH₂COOH
MW: 272.15 g/mol
Smeltpunt: 95…98 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 302912-02-3