1-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,5-Bis(trifluoromethyl)bromobenzene, 2-Bromo-1,4-bis(trifluoromethyl)benzene
PC5975-100G PC5975-25G PC5975-500G
APOSPC5975-100GEA 58.4 EUR
APOSPC5975-100G APOSPC5975-25G APOSPC5975-500G
1-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene
1-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Formule: C₈H₃BrF₆
Kookpunt: 146…147 °C
Dichtheid: 1,691 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094336
CAS nummer: 7617-93-8