Perfluoro-1,2-dimethylcyclobutane 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5979K-250G PC5979K-50G
APOSPC5979K-250GEA 631 EUR
APOSPC5979K-250G APOSPC5979K-50G
Perfluoro-1,2-dimethylcyclobutane 97%
Perfluoro-1,2-dimethylcyclobutane
Mixture of 97% 1,2-isomer; balance 1,3-isomer
Formule: C₆F₁₂
Kookpunt: 45 °C
Smeltpunt: –32 °C
Dichtheid: 1,62 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00013737
CAS nummer: 2994-71-0
EINECS: 249-145-3