2-Chloro-4-fluoropyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5988-25G PC5988-100G PC5988-5G
APOSPC5988-25GEA 57 EUR
APOSPC5988-25G APOSPC5988-100G APOSPC5988-5G
2-Chloro-4-fluoropyridine 98%
2-Chloro-4-fluoropyridine
Formule: C₅H₃ClFN
Kookpunt: 140 °C
Dichtheid: 1,456 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 54 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04039345
CAS nummer: 34941-91-8
UN: 1993
ADR: 3,III