2,4,5-Trifluoropyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC5990-1G PC5990-5G
APOSPC5990-1GEA 73 EUR
APOSPC5990-1G APOSPC5990-5G
2,4,5-Trifluoropyrimidine
2,4,5-Trifluoropyrimidine
Formule: C₄HF₃N₂
Kookpunt: 88…91 °C/23mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11845791
CAS nummer: 17573-79-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III