1H,1H,2H,2H-Heneicosafluoro-1-dodecanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC5996-250MG PC5996-1G
APOSPC5996-250MGEA 36.6 EUR
APOSPC5996-250MG APOSPC5996-1G
1H,1H,2H,2H-Heneicosafluoro-1-dodecanol 97%
1H,1H,2H,2H-Heneicosafluoro-1-dodecanol
Formule: C₁₂H₅F₂₁O
Kookpunt: 145 °C/10mmHg
Smeltpunt: 92…95 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039545
CAS nummer: 865-86-1
EINECS: 212-748-7
UN: 1325
ADR: 4.1,II