4-Chloro-3-fluoropyridine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC5997-1G PC5997-5G
APOSPC5997-1GEA 73 EUR
APOSPC5997-1G APOSPC5997-5G
4-Chloro-3-fluoropyridine hydrochloride
4-Chloro-3-fluoropyridine hydrochloride
Formule: C₅H₄Cl₂FN
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03092936
CAS nummer: 119229-74-2