2-(Trifluoromethyl)-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5999-1G PC5999-250MG
APOSPC5999-1GEA 161 EUR
APOSPC5999-1G APOSPC5999-250MG
2-(Trifluoromethyl)-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid 95+%
2-(Trifluoromethyl)-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₅F₃N₂O₂
Smeltpunt: 309…310 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00202890
CAS nummer: 241154-08-5