1H,1H,2H-Perfluoro-1-dodecene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6003-1G PC6003-25G PC6003-5G
APOSPC6003-1GEA 26.3 EUR
APOSPC6003-1G APOSPC6003-25G APOSPC6003-5G
1H,1H,2H-Perfluoro-1-dodecene 97%
1H,1H,2H-Perfluoro-1-dodecene
Formule: C₁₂H₃F₂₁
Kookpunt: 71…72 °C/14mmHg
Dichtheid: 1,711 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042346
CAS nummer: 30389-25-4
EINECS: 250-173-3