1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10-Heneicosafluoro-12-iodododecane 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1H,1H,2H,2H-Perfluorododecyl iodide, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10-Henicosafluoro-12-iodododecane, 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodododecane
PC6003M-25G PC6003M-5G
APOSPC6003M-25GEA 343 EUR
APOSPC6003M-25G APOSPC6003M-5G
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10-Heneicosafluoro-12-iodododecane 97%
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10-Heneicosafluoro-12-iodododecane
Formule: C₁₂H₄F₂₁I
Kookpunt: 108 °C/10mmHg
Smeltpunt: 82…83 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00039412
CAS nummer: 2043-54-1
EINECS: 218-054-0