3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)propene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC6007-25G PC6007-5G PC6007-1G
APOSPC6007-25GEA 841 EUR
APOSPC6007-25G APOSPC6007-5G APOSPC6007-1G
3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)propene 98%
3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)propene
Formule: C₅H₆F₄O
Kookpunt: 76…78 °C
Dichtheid: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: –5 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00043822
CAS nummer: 1428-33-7
UN: 3271
ADR: 3,II