2,3,5-Trifluorobenzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
PC6009-1G
PC6009-25G
PC6009-5G
APOSPC6009-1GEA
22
EUR
APOSPC6009-1G
APOSPC6009-25G
APOSPC6009-5G
2,3,5-Trifluorobenzonitrile 98%
2,3,5-Trifluorobenzonitrile
Formule:
C₇H₂F₃N Dichtheid: 1,36 g/cm³ (25 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00083539 CAS nummer: 241154-09-6 UN: 3276 ADR: 6.1,III |