Perfluoroheptane (mixture of isomers) 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Hexadecafluoroheptane
PC6010-100G PC6010-25G PC6010-5G
APOSPC6010-100GEA 131 EUR
APOSPC6010-100G APOSPC6010-25G APOSPC6010-5G
Perfluoroheptane (mixture of isomers) 97%
Perfluoroheptane (mixture of isomers)
Formule: C₇F₁₆
MW: 388.05 g/mol
Kookpunt: 80…84 °C
Dichtheid: 1.745 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040339
CAS nummer: 335-57-9
EINECS: 206-392-1