3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid
PC6011-25G PC6011-5G PC6011-1G
APOSPC6011-25GEA 111 EUR
APOSPC6011-25G APOSPC6011-5G APOSPC6011-1G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₄ClF₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115846
CAS nummer: 53985-49-2