4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6013-1G PC6013-5G PC6013-25G PC6013-10G
APOSPC6013-1GEA 22 EUR
APOSPC6013-1G APOSPC6013-5G APOSPC6013-25G APOSPC6013-10G
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃BrF₃N
MW: 250.02 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659466
CAS nummer: 191165-13-6