3,5-Difluoro-4-methoxybenzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC6018-10G PC6018-5G PC6018-1G
APOSPC6018-10GEA 301 EUR
APOSPC6018-10G APOSPC6018-5G APOSPC6018-1G
3,5-Difluoro-4-methoxybenzonitrile 98%
3,5-Difluoro-4-methoxybenzonitrile
Formule: C₈H₅F₂NO
Smeltpunt: 85…87 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115912
CAS nummer: 104197-15-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III