3-Bromo-6-chloro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6019-1G PC6019-500MG
APOSPC6019-1GEA 388 EUR
APOSPC6019-1G APOSPC6019-500MG
3-Bromo-6-chloro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
3-Bromo-6-chloro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₈H₃BrClF₃N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12025923
CAS nummer: 1160474-82-7