(R)-3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropionic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC6022-1G PC6022-5G
APOSPC6022-1GEA 26.3 EUR
APOSPC6022-1G APOSPC6022-5G
(R)-3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropionic acid 97%
(R)-3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropionic acid
Formule: C₄H₅F₃O₃
Kookpunt: 189 °C
Smeltpunt: 108…110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03095400
CAS nummer: 44864-47-3
UN: 3261
ADR: 8,III