3,5-Difluoro-4-methoxybenzyl bromide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC6033-5G PC6033-1G PC6033-25G
APOSPC6033-5GEA 232 EUR
APOSPC6033-5G APOSPC6033-1G APOSPC6033-25G
3,5-Difluoro-4-methoxybenzyl bromide 98%
3,5-Difluoro-4-methoxybenzyl bromide
Formule: C₈H₇BrF₂O
Smeltpunt: 39…42 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115916
CAS nummer: 706786-42-7
UN: 3261
ADR: 8,II