Perfluoroheptanoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Tridecafluoroenanthic acid, Tridecafluoroheptylic acid, Tridecafluoroheptanoic acid, Perfluoroenanthic acid
PC6034-100G PC6034-25G
APOSPC6034-100GEA 159 EUR
APOSPC6034-100G APOSPC6034-25G
Perfluoroheptanoic acid 98%
Perfluoroheptanoic acid
Formule: C₇HF₁₃O₂
Kookpunt: 175 °C
Smeltpunt: 30 °C
Dichtheid: 1,792 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039604
CAS nummer: 375-85-9
UN: 3261
ADR: 8,II