Perfluoro-1-heptene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6040-1G PC6040-5G
APOSPC6040-1GEA 96.4 EUR
APOSPC6040-1G APOSPC6040-5G
Perfluoro-1-heptene 95%
Perfluoro-1-heptene
Contains up to 5% perfluorohept-2-ene
Formule: C₇F₁₄
Kookpunt: 80…82 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00013577
CAS nummer: 355-63-5