N-Ethyl-4-(trifluoromethoxy)aniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(Trifluoromethoxy)ethylaminobenzene
PC6041-1G PC6041-100MG PC6041-250MG
APOSPC6041-1GEA 118 EUR
APOSPC6041-1G APOSPC6041-100MG APOSPC6041-250MG
N-Ethyl-4-(trifluoromethoxy)aniline 97%
N-Ethyl-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formule: C₉H₁₀F₃NO
Kookpunt: 42…44 °C/0,2mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00203992
CAS nummer: 175278-20-3