5-Chloro-3-fluoropyridine-2-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Chloro-3-fluoropicolinonitrile
PC6044-1G PC6044-5G PC6044-250MG
APOSPC6044-1GEA 138 EUR
APOSPC6044-1G APOSPC6044-5G APOSPC6044-250MG
5-Chloro-3-fluoropyridine-2-carbonitrile
5-Chloro-3-fluoropyridine-2-carbonitrile
Formule: C₆H₂ClFN₂
MW: 156.55 g/mol
Smeltpunt: 72…73 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07375055
CAS nummer: 207994-11-4
UN: 3439
ADR: 6.1 III