5-Bromo-3-fluoropicolinonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 5-bromo-3-fluoropyridine-2-carbonitrile
PC6046-5G PC6046-1G PC6046-25G
APOSPC6046-5GEA 95 EUR
APOSPC6046-5G APOSPC6046-1G APOSPC6046-25G
5-Bromo-3-fluoropicolinonitrile 98%
5-Bromo-3-fluoropicolinonitrile
Formule: C₆H₂BrFN₂
MW: 200.9959 g/mol
Smeltpunt: 95…100 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07375030
CAS nummer: 886373-28-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III