Ethyl-4-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC6051-1G
PC6051-5G
APOSPC6051-1GEA
125
EUR
APOSPC6051-1G
APOSPC6051-5G
Ethyl-4-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Ethyl-4-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formule:
C₁₂H₉F₃O₂S MW: 274.26 g/mol Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD11100109 CAS nummer: 1209178-96-0 |