4-{[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6055-1G PC6055-5G
APOSPC6055-1GEA 138 EUR
APOSPC6055-1G APOSPC6055-5G
4-{[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
4-{[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
Formule: C₁₃H₈F₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00955325
CAS nummer: 773108-67-1