N-(2-Acetyl-4-iodo-6-methylphenyl)-2,2,2-trifluoroacetamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Acetyl-4-iodo-6-methyl-N-(trifluoroacetyl)aniline
PC6056-1G PC6056-500MG PC6056-5G
APOSPC6056-1GEA 220 EUR
APOSPC6056-1G APOSPC6056-500MG APOSPC6056-5G
N-(2-Acetyl-4-iodo-6-methylphenyl)-2,2,2-trifluoroacetamide
N-(2-Acetyl-4-iodo-6-methylphenyl)-2,2,2-trifluoroacetamide
Formule: C₁₁H₉F₃INO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12827838
CAS nummer: 935292-71-0