3-Formyl-6-(trifluoromethyl)-1H-indole-5-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC6063-1G PC6063-500MG
APOSPC6063-1GEA 542 EUR
APOSPC6063-1G APOSPC6063-500MG
3-Formyl-6-(trifluoromethyl)-1H-indole-5-carbonitrile
3-Formyl-6-(trifluoromethyl)-1H-indole-5-carbonitrile
Formule: C₁₁H₅F₃N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12827826
CAS nummer: 1186404-95-4