Perfluorohexadecane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6064-1G PC6064-5G
APOSPC6064-1GEA 94.1 EUR
APOSPC6064-1G APOSPC6064-5G
Perfluorohexadecane
Perfluorohexadecane
Formule: C₁₆F₃₄
Kookpunt: 239…240 °C
Smeltpunt: 125…126 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 355-49-7
EINECS: 206-588-7