5-Chloro-3-fluoropyridine-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Chloro-3-fluoro-2-pyridinecarboxylic acid, 5-Chloro-3-fluoropicolinic acid
PC6073-5G PC6073-1G PC6073-250MG
APOSPC6073-5GEA 582 EUR
APOSPC6073-5G APOSPC6073-1G APOSPC6073-250MG
5-Chloro-3-fluoropyridine-2-carboxylic acid
5-Chloro-3-fluoropyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₆H₃ClFNO₂
MW: 175.55 g/mol
Smeltpunt: 172…174 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12827555
CAS nummer: 207994-08-9