5-Bromo-3-fluoro-2-pyridine carboxylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6074-1G PC6074-5G
APOSPC6074-1GEA 22 EUR
APOSPC6074-1G APOSPC6074-5G
5-Bromo-3-fluoro-2-pyridine carboxylic acid 98%
5-Bromo-3-fluoro-2-pyridine carboxylic acid
Formule: C₆H₃BrFNO₂
Smeltpunt: 175…180 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07437865
CAS nummer: 669066-91-5