3-Bromo-2,5-difluoropyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC6076-1G PC6076-250MG PC6076-5G
APOSPC6076-1GEA 267 EUR
APOSPC6076-1G APOSPC6076-250MG APOSPC6076-5G
3-Bromo-2,5-difluoropyridine 98%
3-Bromo-2,5-difluoropyridine
Formule: C₅H₂BrF₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12827553
CAS nummer: 1211331-43-9